Stampa…
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4,4,4-trifluorobutanoic acid, L-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutyric acid, (2S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutanoic acid
PC5241-250MG PC5241-100MG
APOSPC5241-250MGEA 582 EUR
APOSPC5241-250MG APOSPC5241-100MG
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
(2S)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₄F₃NO₄
Peso molecolare: 257,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08532484
CAS Number: 181128-25-6