Stampa…
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5236-250MG PC5236-1G PC5236-5G
APOSPC5236-250MGEA 102 EUR
APOSPC5236-250MG APOSPC5236-1G APOSPC5236-5G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₅F₆NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269347
CAS Number: 240408-95-1