Stampa…
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC52235-1G PC52235-250MG
APOSPC52235-1GEA 655 EUR
APOSPC52235-1G APOSPC52235-250MG
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
2-Amino-7-fluoroindole hydrochloride
Formula: C₈H₇FN₂·ClH
Peso molecolare: 186,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32638671
CAS Number: 365548-07-8