Stampa…
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52234-1G PC52234-250MG
APOSPC52234-1GEA 655 EUR
APOSPC52234-1G APOSPC52234-250MG
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-fluoroindole hydrochloride
Formula: C₈H₇FN₂·ClH
Peso molecolare: 186,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20727221
CAS Number: 1262587-80-3