Stampa…
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52232-1G PC52232-250MG PC52232-5G
APOSPC52232-1GEA 608 EUR
APOSPC52232-1G APOSPC52232-250MG APOSPC52232-5G
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride 95%
2-Amino-4-fluoroindole hydrochloride
Formula: C₈H₇FN₂·ClH
Peso molecolare: 186,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32638669
CAS Number: 2514942-00-6