Stampa…
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC52230-1G PC52230-250MG
APOSPC52230-1GEA 655 EUR
APOSPC52230-1G APOSPC52230-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, grado tecnico
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₁₀H₅F₆NO
Peso molecolare: 269,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD20226849
CAS Number: 1007235-31-5