Stampa…
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Fornitore: Apollo Scientific
PC52227-1G PC52227-250MG
APOSPC52227-1GEA 655 EUR
APOSPC52227-1G APOSPC52227-250MG
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
6-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₄N
Peso molecolare: 203,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264122
CAS Number: 932014-36-3