Stampa…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52226-1G PC52226-250MG PC52226-5G
APOSPC52226-1GEA 285 EUR
APOSPC52226-1G APOSPC52226-250MG APOSPC52226-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₄N
Peso molecolare: 203,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19689276
CAS Number: 1007235-33-7