Stampa…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52225-1G PC52225-250MG PC52225-5G
APOSPC52225-1GEA 553 EUR
APOSPC52225-1G APOSPC52225-250MG APOSPC52225-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole 95%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formula: C₉H₅F₄N
Peso molecolare: 203,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28526670
CAS Number: 1780932-13-9