Stampa…
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52221-1G PC52221-5G
APOSPC52221-1GEA 147 EUR
APOSPC52221-1G APOSPC52221-5G
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,136 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16618132
CAS Number: 2546-44-3