Stampa…
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52217-1G PC52217-250MG
APOSPC52217-1GEA 422 EUR
APOSPC52217-1G APOSPC52217-250MG
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09861352
CAS Number: 351367-77-6