Stampa…
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Difluoromethyl)phenyl)methanamine
PC52214-1G PC52214-250MG
APOSPC52214-1GEA 735 EUR
APOSPC52214-1G APOSPC52214-250MG
4-(Difluoromethyl)benzylamine
4-(Difluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Peso molecolare: 157,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18791602
CAS Number: 754920-30-4