Stampa…
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 328 EUR
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₁H₆F₈O₂
Peso molecolare: 322.151 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30062865
CAS Number: 1980063-30-6