1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC52211-1G
PC52211-250MG
APOSPC52211-1GEA
551
EUR
APOSPC52211-1G
APOSPC52211-250MG
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
1-(1-Chloro-2,2-difluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₇ClF₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20624274 CAS Number: 345-62-0 |