Stampa…
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52210-1G PC52210-250MG
APOSPC52210-1GEA 576 EUR
APOSPC52210-1G APOSPC52210-250MG
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(4-Bromo-3-fluoro-phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formula: C₈H₅BrFN₃O
Peso molecolare: 258,047 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30310500
CAS Number: 1696800-61-9