6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52206-1G
PC52206-250MG
PC52206-5G
APOSPC52206-1GEA
393
EUR
APOSPC52206-1G
APOSPC52206-250MG
APOSPC52206-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodopyridine
Formula:
C₅H₂BrFIN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28139682 CAS Number: 1599474-54-0 |