Stampa…
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52205-1G PC52205-250MG
APOSPC52205-1GEA 561 EUR
APOSPC52205-1G APOSPC52205-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Peso molecolare: 251,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32695906
CAS Number: 1898158-31-0