Stampa…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52204-1G PC52204-250MG
APOSPC52204-1GEA 579 EUR
APOSPC52204-1G APOSPC52204-250MG
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄Br₂ClF
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2090530-74-6
UN: 3261
ADR: 8,II