Stampa…
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52203-1G PC52203-250MG PC52203-5G
APOSPC52203-1GEA 416 EUR
APOSPC52203-1G APOSPC52203-250MG APOSPC52203-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1891698-71-7