Stampa…
2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,6-difluoropicolinonitrile
PC52202-1G PC52202-250MG
APOSPC52202-1GEA 793 EUR
APOSPC52202-1G APOSPC52202-250MG
2-Cyano-3,6-difluorpyridine 95%
2-Cyano-3,6-difluorpyridine
Formula: C₆H₂F₂N₂
Peso molecolare: 140,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185483
CAS Number: 1214332-12-3