Stampa…
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52199-50MG PC52199-100MG
APOSPC52199-50MGEA 0 EUR
APOSPC52199-50MG APOSPC52199-100MG
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde 95%
5-(Difluoromethyl)pyridine-2-carbaldehyde
Formula: C₇H₅F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18256104
CAS Number: 955112-64-8