Stampa…
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52197-1G PC52197-250MG
APOSPC52197-1GEA 429 EUR
APOSPC52197-1G APOSPC52197-250MG
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, grado tecnico
Ethyl 2-bromo-4,4-difluoro-3-oxobutanoate
Formula: C₆H₇BrF₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27940538
CAS Number: 660840-16-4
UN: 1993
ADR: 3,III