Stampa…
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene, 2-iodo-5-(trifluoromethyl)anisole
PC52196-1G PC52196-250MG PC52196-5G
APOSPC52196-1GEA 865 EUR
APOSPC52196-1G APOSPC52196-250MG APOSPC52196-5G
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride 95%
4-Iodo-3-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₆F₃IO
Peso molecolare: 302,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398114
CAS Number: 1261752-45-7