Stampa…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52192-1G PC52192-250MG
APOSPC52192-1GEA 174 EUR
APOSPC52192-1G APOSPC52192-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(3-iodophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₅F₆IO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31922516
CAS Number: 2366994-34-3