Stampa…
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52190-1G PC52190-250MG PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA 576 EUR
APOSPC52190-1G APOSPC52190-250MG APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂I
Peso molecolare: 332,912 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391111
CAS Number: 1261476-63-4