Stampa…
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52189-1G PC52189-250MG PC52189-5G
APOSPC52189-1GEA 575 EUR
APOSPC52189-1G APOSPC52189-250MG APOSPC52189-5G
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
2-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391113
CAS Number: 1261496-16-5