Stampa…
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52188-1G PC52188-250MG PC52188-5G
APOSPC52188-1GEA 524 EUR
APOSPC52188-1G APOSPC52188-250MG APOSPC52188-5G
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
2-Bromo-3-iodobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrF₂I
Peso molecolare: 332,912 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391105
CAS Number: 1261552-67-3