Stampa…
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52186-1G PC52186-250MG
APOSPC52186-1GEA 522 EUR
APOSPC52186-1G APOSPC52186-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
4-Bromo-2,3-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737889
CAS Number: 1449290-34-9