Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-(difluoromethyl)benzene
PC52184-1G PC52184-250MG
APOSPC52184-1GEA 524 EUR
APOSPC52184-1G APOSPC52184-250MG
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
5-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Formula: C₇H₄BrClF₂
Peso molecolare: 241,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698636
CAS Number: 627527-07-5