Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52182-1G PC52182-250MG PC52182-5G
APOSPC52182-1GEA 576 EUR
APOSPC52182-1G APOSPC52182-250MG APOSPC52182-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formula: C₈H₄BrF₅O
Peso molecolare: 291,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812119
CAS Number: 2167351-62-2