Stampa…

3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC52181-1G PC52181-250MG PC52181-5G
APOSPC52181-1GEA 524 EUR
APOSPC52181-1G APOSPC52181-250MG APOSPC52181-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formula: C₈H₄BrF₅O
Peso molecolare: 291,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812118
CAS Number: 2167884-91-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR