Stampa…
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52180-1G PC52180-250MG PC52180-5G
APOSPC52180-1GEA 524 EUR
APOSPC52180-1G APOSPC52180-250MG APOSPC52180-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzal fluoride
Formula: C₈H₄BrF₅O
Peso molecolare: 291,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812117
CAS Number: 2166881-48-5