Stampa…
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52179-1G PC52179-250MG
APOSPC52179-1GEA 522 EUR
APOSPC52179-1G APOSPC52179-250MG
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737893
CAS Number: 1804408-88-5