Stampa…
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52178-1G PC52178-250MG PC52178-5G
APOSPC52178-1GEA 524 EUR
APOSPC52178-1G APOSPC52178-250MG APOSPC52178-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,4-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 242,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737886
CAS Number: 1804408-83-0