Stampa…
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52177-1G PC52177-250MG PC52177-5G
APOSPC52177-1GEA 522 EUR
APOSPC52177-1G APOSPC52177-250MG APOSPC52177-5G
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-4,5-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28737888
CAS Number: 1782865-38-6