Stampa…
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1,4-difluorobenzene
PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 248 EUR
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 242,996 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28166242
CAS Number: 1672663-79-4