Stampa…
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52173-1G PC52173-250MG PC52173-5G
APOSPC52173-1GEA 288 EUR
APOSPC52173-1G APOSPC52173-250MG APOSPC52173-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
5-Bromo-3-fluoro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅BrFN₃
Peso molecolare: 206,016 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09999913
CAS Number: 1289084-83-8