Stampa…
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC52169-1G PC52169-250MG
APOSPC52169-1GEA 69.6 EUR
APOSPC52169-1G APOSPC52169-250MG
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-3,5-difluorobenzyl fluoride
Formula: C₇H₄BrF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31722921
CAS Number: 2366994-41-2
UN: 3265
ADR: 8,II