Stampa…
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)benzo[d]isoxazol-3-amine
PC52159-1G PC52159-250MG
APOSPC52159-1GEA 205 EUR
APOSPC52159-1G APOSPC52159-250MG
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
5-(Trifluoromethyl)benzo[D]isoxazol-3-amine
Formula: C₈H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 202,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847114
CAS Number: 868271-14-1