Stampa…
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52155-1G PC52155-250MG PC52155-5G
APOSPC52155-1GEA 633 EUR
APOSPC52155-1G APOSPC52155-250MG APOSPC52155-5G
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine 95%
4-Fluoro-3-iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₅FINO
Peso molecolare: 253,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28796405
CAS Number: 1806345-85-6