Stampa…
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC52152-1G PC52152-250MG
APOSPC52152-1GEA 654 EUR
APOSPC52152-1G APOSPC52152-250MG
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected 95%
4-(Fluoromethyl)aniline, N-BOC protected
Formula: C₁₂H₁₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812098
CAS Number: 2366994-54-7
UN: 1759
ADR: 8,III