2,4-Difluoro-5-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC52128-1G
PC52128-5G
APOSPC52128-1GEA
292
EUR
APOSPC52128-1G
APOSPC52128-5G
2,4-Difluoro-5-iodophenol
2,4-Difluoro-5-iodophenol
Formula:
C₆H₃F₂IO Peso molecolare: 255,989 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28986198 CAS Number: 1935521-44-0 |