Stampa…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC52125-1G PC52125-250MG PC52125-5G PC52125-25G
APOSPC52125-1GEA 77 EUR
APOSPC52125-1G APOSPC52125-250MG APOSPC52125-5G APOSPC52125-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonamide
Formula: C₇H₇BrFNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28986199
CAS Number: 1645275-47-3
UN: 3261
ADR: 8,III