Stampa…
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52119-1G PC52119-250MG
APOSPC52119-1GEA 217 EUR
APOSPC52119-1G APOSPC52119-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-methoxybenzotrifluoride
Formula: C₈H₅F₅O
Peso molecolare: 212,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28986197
CAS Number: 1935291-66-9