Stampa…
3-Fluoropropan-1-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC52117-100MG PC52117-1G PC52117-250MG
APOSPC52117-100MGEA 190 EUR
APOSPC52117-100MG APOSPC52117-1G APOSPC52117-250MG
3-Fluoropropan-1-amine
3-Fluoropropan-1-amine
Formula: C₃H₈FN
Peso molecolare: 77,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01694865
CAS Number: 462-41-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III