6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC52104-1G
PC52104-5G
PC52104-25G
APOSPC52104-1GEA
31.9
EUR
APOSPC52104-1G
APOSPC52104-5G
APOSPC52104-25G
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid 95%
6-Amino-3-bromo-2-fluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₅BrFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20482512 CAS Number: 1036756-03-2 |