Stampa…
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52103-1G PC52103-250MG PC52103-5G
APOSPC52103-1GEA 144 EUR
APOSPC52103-1G APOSPC52103-250MG APOSPC52103-5G
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
3-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrF₂O
Peso molecolare: 220,999 g/mol
Punto di fusione: 56…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22543686
CAS Number: 1326714-93-5