2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC52102-1G
PC52102-5G
PC52102-250MG
APOSPC52102-1GEA
261
EUR
APOSPC52102-1G
APOSPC52102-5G
APOSPC52102-250MG
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzyl alcohol
Formula:
C₇H₅BrFNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28740116 CAS Number: 1805109-31-2 |