4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC52097-1G
PC52097-25G
PC52097-5G
APOSPC52097-1GEA
139
EUR
APOSPC52097-1G
APOSPC52097-25G
APOSPC52097-5G
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆FN·ClH Peso molecolare: 229,723 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03840140 CAS Number: 92822-03-2 |