Stampa…
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC520913-1G PC520913-5G
APOSPC520913-1GEA 162 EUR
APOSPC520913-1G APOSPC520913-5G
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Cyano-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₃F₃N₂
Peso molecolare: 172,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368048
CAS Number: 887583-52-0